4,6-Dibromodibenzothiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,6-Dibromodibenzo[b,d]thiophene
D4822-200MG D4822-1G
TCIAD4822-200MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAD4822-200MG TCIAD4822-1G
4,6-Dibromodibenzothiophene ≥98.0% (par GC)
4,6-Dibromodibenzothiophene
Formule: C₁₂H₆Br₂S
MW: 342,048 g/mol
Numéro MDL: MFCD18451473
Numéro CAS: 669773-34-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité