7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7,8-Dimethoxy-1H-benzo[d]azepin-2(3H)-one, 1,3-Dihydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one
D4824-1G D4824-5G
TCIAD4824-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAD4824-1G TCIAD4824-5G
7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one ≥98.0% (par GC)
7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,2400 g/mol
Numéro MDL: MFCD02091565
Numéro CAS: 73942-87-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité