3,4-Diacetyl-2,5-hexanedione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis(acetylacetone), 1,1,2,2-Tetraacetylethane, 3,4-Diacetylhexane-2,5-dione
D4826-200MG D4826-1G
TCIAD4826-200MGEA 105 EUR InStock
TCIAD4826-200MG TCIAD4826-1G
3,4-Diacetyl-2,5-hexanedione ≥98.0% (par GC)
3,4-Diacetyl-2,5-hexanedione
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD00031531
Numéro CAS: 5027-32-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité