2,7-Dibromo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4832-200MG D4832-1G
TCIAD4832-200MGEA 38.5 EUR InStock
TCIAD4832-200MG TCIAD4832-1G
2,7-Dibromo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (par GC)
2,7-Dibromo-9-phenylcarbazole
Formule: C₁₈H₁₁Br₂N
Numéro MDL: MFCD28147705
Numéro CAS: 444796-09-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité