3,6-Dimethoxy-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4833-200MG D4833-1G
TCIAD4833-200MGEA 67.1 EUR InStock
TCIAD4833-200MG TCIAD4833-1G
3,6-Dimethoxy-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
3,6-Dimethoxy-9H-carbazole
Formule: C₁₄H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00626046
Numéro CAS: 57103-01-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78151f680c8fef8493fc7e5a273d522fbe27e2d0&vid=78151f680c8fef8493fc7e5a273d522fbe27e2d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité