2,8-Diiododibenzofuran ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4835-200MG D4835-1G
TCIAD4835-200MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAD4835-200MG TCIAD4835-1G
2,8-Diiododibenzofuran ≥98.0% (par GC)
2,8-Diiododibenzofuran
Formule: C₁₂H₆I₂O
MW: 419,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00094363
Numéro CAS: 5943-11-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité