Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibutyldimethoxystannane ≥95.0% (P)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dibutyldimethoxytin

D4836-5G D4836-25G
TCIAD4836-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD4836-5G TCIAD4836-25G
Dibutyldimethoxystannane ≥95.0% (P)
Dibutyldimethoxystannane


Formule: C₁₀H₂₄O₂Sn
MW: 295,01 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Numéro MDL: MFCD00008345
Numéro CAS: 1067-55-6
EINECS: 213-935-6
ONU: 2788
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0c1ab5f7a97f529d0dcfe9ebd867fff94554e70&vid=a0c1ab5f7a97f529d0dcfe9ebd867fff94554e70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with ignition residue) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité