2-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4837-1G D4837-5G
TCIAD4837-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD4837-1G TCIAD4837-5G
2-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00042251
Numéro CAS: 71653-64-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e5907e39ae61772b43a0ca97ed47d89b234a83e&vid=4e5907e39ae61772b43a0ca97ed47d89b234a83e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité