L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D4839-5G D4839-25G
TCIAD4839-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAD4839-5G TCIAD4839-25G
L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride
Formule: C₁₉H₂₁NO₄·HCl
Numéro MDL: MFCD00035103
Numéro CAS: 4561-10-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3493308244eab3b517c993028a37fe2af62c553&vid=d3493308244eab3b517c993028a37fe2af62c553&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +8.5 to +10.0 deg (C=2, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité