5,6-Dibromo-1-hexene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4844-1G D4844-5G
TCIAD4844-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAD4844-1G TCIAD4844-5G
5,6-Dibromo-1-hexene ≥96.0% (par GC)
5,6-Dibromo-1-hexene
Formule: C₆H₁₀Br₂
MW: 241,95 g/mol
Point d'ébullition: 55°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041698
Numéro CAS: 4285-48-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité