4,4'-Dichlorochalcone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4846-5G D4846-25G
TCIAD4846-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAD4846-5G TCIAD4846-25G
4,4'-Dichlorochalcone ≥98.0% (par GC)
4,4'-Dichlorochalcone
Formule: C₁₅H₁₀Cl₂O
MW: 277,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00018704
Numéro CAS: 19672-59-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité