2,4-Diethoxybenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4847-25G D4847-5G
TCIAD4847-25GEA 346 EUR InStock
TCIAD4847-25G TCIAD4847-5G
2,4-Diethoxybenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
2,4-Diethoxybenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,2271 g/mol
Numéro MDL: MFCD00995010
Numéro CAS: 22924-16-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité