Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Diiodosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAD4848-5GEA 44 EUR InStock
TCIAD4848-5G
3,5-Diiodosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Diiodosalicylaldéhyde


Formule: C₇H₄I₂O₂
MW: 373,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003321
Numéro CAS: 2631-77-8
EINECS: 220-117-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité