4-Diethylaminobenzaldoxime ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Diethylaminobenzaldehyde Oxime, 4-Diethylaminobenzaldoxime (mixture of isomers)
D4850-1G D4850-5G
TCIAD4850-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD4850-1G TCIAD4850-5G
4-Diethylaminobenzaldoxime ≥95.0% (par GC)
4-Diethylaminobenzaldoxime
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051801
Numéro CAS: 54376-65-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité