2,4-Diméthoxybenzonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4854-5G D4854-25G
TCIAD4854-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD4854-5G TCIAD4854-25G
2,4-Diméthoxybenzonitrile ≥99.0% (par GC)
2,4-Diméthoxybenzonitrile
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001786
Numéro CAS: 4107-65-7
EINECS: 223-886-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80b2d28acf03c3500abee4bc0dccc21f4816eb0f&vid=80b2d28acf03c3500abee4bc0dccc21f4816eb0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité