4,6-Dibromodibenzofuran ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,6-Dibromodibenzo[b,d]furan
D4858-200MG D4858-1G
TCIAD4858-200MGEA 30.8 EUR InStock
TCIAD4858-200MG TCIAD4858-1G
4,6-Dibromodibenzofuran ≥98.0% (par GC)
4,6-Dibromodibenzofuran
Formule: C₁₂H₆Br₂O
MW: 325,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00185686
Numéro CAS: 201138-91-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité