3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4-Difluoro-4'-(trans-4-ethylcyclohexyl)biphenyl
D4859-5G D4859-25G
TCIAD4859-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAD4859-5G TCIAD4859-25G
3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl
Formule: C₂₀H₂₂F₂
MW: 300,393 g/mol
Numéro MDL: MFCD12828121
Numéro CAS: 134412-18-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité