11,12-Dihydro-11-phenylindolo[2,3-a]carbazole ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 11-Phenyl-11,12-dihydroindolo[2,3-a]carbazole, 11-Phenylindolo[2,3-a]carbazole
D4860-200MG D4860-1G
TCIAD4860-200MGEA 80.3 EUR InStock
TCIAD4860-200MG TCIAD4860-1G
11,12-Dihydro-11-phenylindolo[2,3-a]carbazole ≥97.0% (par HPLC, azote total)
11,12-Dihydro-11-phenylindolo[2,3-a]carbazole
Formule: C₂₄H₁₆N₂
MW: 332,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD22581305
Numéro CAS: 1024598-06-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité