1-(2,4-Difluorophényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-(2,4-Difluorophenyl)thiourea, 1-(2,4-Difluorophenyl)thiourea, 2,4-Difluorophenylthiourea, (2,4-Difluorophenyl)thiourea
D4861-1G D4861-5G
TCIAD4861-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD4861-1G TCIAD4861-5G
1-(2,4-Difluorophényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-(2,4-Difluorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
MW: 188,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041150
Numéro CAS: 175277-76-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité