N,N'-Diphenyl-N,N'-bis[4'-(diphenylamino)biphenyl-4-yl]benzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N4,N4'-([1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyl)bis(N4,N4',N4'-triphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine), TPTE
D4863-1G D4863-5G
TCIAD4863-1GEA 120 EUR InStock
TCIAD4863-1G TCIAD4863-5G
N,N'-Diphenyl-N,N'-bis[4'-(diphenylamino)biphenyl-4-yl]benzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N'-Diphenyl-N,N'-bis[4'-(diphenylamino)biphenyl-4-yl]benzidine
Formule: C₇₂H₅₄N₄
MW: 975,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093703
Numéro CAS: 167218-46-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 239.0 to 243.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité