2,4-Dichlorobenzohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D4867-1G D4867-5G
TCIAD4867-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD4867-1G TCIAD4867-5G
2,4-Dichlorobenzohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Dichlorobenzohydrazide
Formule: C₇H₆Cl₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00025113
Numéro CAS: 5814-06-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité