3',5'-Diméthylacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(3,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-(3,5-Dimethylphenyl)ethan-1-one
D4868-1G D4868-5G
TCIAD4868-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD4868-1G TCIAD4868-5G
3',5'-Diméthylacétophénone ≥97.0% (par GC)
3',5'-Diméthylacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 237°C
Numéro MDL: MFCD01075693
Numéro CAS: 5379-16-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité