2,8-Diiododibenzothiophene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4870-200MG D4870-1G
TCIAD4870-200MGEA 73.7 EUR InStock
TCIAD4870-200MG TCIAD4870-1G
2,8-Diiododibenzothiophene ≥97.0% (par GC)
2,8-Diiododibenzothiophene
Formule: C₁₂H₆I₂S
MW: 436,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00275724
Numéro CAS: 105404-91-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité