3,3-(Diphenyl)acrylonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4873-200MG D4873-1G
TCIAD4873-200MGEA 53.9 EUR InStock
TCIAD4873-200MG TCIAD4873-1G
3,3-(Diphenyl)acrylonitrile ≥98.0% (par GC)
3,3-(Diphenyl)acrylonitrile
Formule: C₁₅H₁₁N
Point d'ébullition: 131°C
Numéro MDL: MFCD00045630
Numéro CAS: 3531-24-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité