Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Dodecylthiophene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D4874-1ML D4874-5ML
TCIAD4874-1MLEA 60.5 EUR InStock
TCIAD4874-1ML TCIAD4874-5ML
2-Dodecylthiophene ≥97.0% (par GC)
2-Dodecylthiophene


Formule: C₁₆H₂₈S
MW: 252,46 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD22493346
Numéro CAS: 4861-61-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c32926e7aeb87c423ab34d63a4199d588d90a65&vid=8c32926e7aeb87c423ab34d63a4199d588d90a65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité