1,5-Diethynyl-2,4-dimethylbenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4878-1G D4878-5G
TCIAD4878-1GEA 112 EUR InStock
TCIAD4878-1G TCIAD4878-5G
1,5-Diethynyl-2,4-dimethylbenzene ≥98.0% (par GC)
1,5-Diethynyl-2,4-dimethylbenzene
Formule: C₁₂H₁₀
MW: 154,21 g/mol
Numéro CAS: 1379822-09-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité