4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
D4881-1G D4881-5G
TCIAD4881-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD4881-1G TCIAD4881-5G
4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00498984
Numéro CAS: 13721-01-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité