3,4-Difluorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4892-1G D4892-5G
TCIAD4892-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD4892-1G TCIAD4892-5G
3,4-Difluorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
3,4-Difluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00728800
Numéro CAS: 108966-71-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité