L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2,5-Dihydroxybenzoic acid sodium salt hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Gentisic acid sodium salt
D4893-5G D4893-25G
TCIAD4893-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD4893-5G TCIAD4893-25G
2,5-Dihydroxybenzoic acid sodium salt hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,5-Dihydroxybenzoic acid sodium salt hydrate
Formule: C₇H₅NaO₄·xH₂O
MW: 176.10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150273
Numéro CAS: 4955-90-2
EINECS: 225-598-2
Merck Index: 14,04398
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a33e2592573d152fa32515ce5215aa950009de40&vid=d9a0295ca25fe339a82967cfa28aa9a3552fc35c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 10.0 to 20.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité