4-(3,5-Dibromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D4895-200MG D4895-1G
TCIAD4895-200MGEA 64.9 EUR InStock
TCIAD4895-200MG TCIAD4895-1G
4-(3,5-Dibromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-(3,5-Dibromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine
Formule: C₂₂H₁₄Br₂N₂
MW: 466,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD16619323
Numéro CAS: 607740-08-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité