2-(3,5-Dibromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D4902-200MG D4902-1G
TCIAD4902-200MGEA 42.9 EUR InStock
TCIAD4902-200MG TCIAD4902-1G
2-(3,5-Dibromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-(3,5-Dibromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formule: C₂₁H₁₃Br₂N₃
MW: 467,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD25562933
Numéro CAS: 1073062-59-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité