9,9'-Diphenyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4903-1G D4903-5G
TCIAD4903-1GEA 157 EUR InStock
TCIAD4903-1G TCIAD4903-5G
9,9'-Diphenyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole ≥98.0% (par HPLC)
9,9'-Diphenyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole
Formule: C₃₆H₂₄N₂
MW: 484,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD29905037
Numéro CAS: 57102-62-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité