3,3''-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1':3',1''-terphenyl ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3''-Di(9H-carbazol-9-yl)-m-terphenyl
D4904-200MG D4904-1G
TCIAD4904-200MGEA 120 EUR InStock
TCIAD4904-200MG TCIAD4904-1G
3,3''-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1':3',1''-terphenyl ≥97.0% (par HPLC, azote total)
3,3''-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1':3',1''-terphenyl
Formule: C₄₂H₂₈N₂
MW: 560,70 g/mol
Numéro CAS: 1116499-73-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité