N,N'-Diphenyl-N,N'-bis(p-tolyl)-1,4-phenylenediamine ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4',4'''-Dimethyl-N,N,N',N'-tetraphenyl-1,4-phenylenediamine
D4905-1G D4905-5G
TCIAD4905-1GEA 55 EUR InStock
TCIAD4905-1G TCIAD4905-5G
N,N'-Diphenyl-N,N'-bis(p-tolyl)-1,4-phenylenediamine ≥97.0% (par HPLC)
N,N'-Diphenyl-N,N'-bis(p-tolyl)-1,4-phenylenediamine
Formule: C₃₂H₂₈N₂
MW: 440,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD01310665
Numéro CAS: 138171-14-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité