1,4-Dibromo-2-iodobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4906-1G D4906-5G
TCIAD4906-1GEA 66 EUR InStock
TCIAD4906-1G TCIAD4906-5G
1,4-Dibromo-2-iodobenzene ≥98.0% (par GC)
1,4-Dibromo-2-iodobenzene
Formule: C₆H₃Br₂I
MW: 361,80 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD07778993
Numéro CAS: 89284-52-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5c8f8a2f78a8f43a14756920df245af08eb613c&vid=b5c8f8a2f78a8f43a14756920df245af08eb613c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité