3,6-Dibromo-9-(triphenylen-2-yl)carbazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4910-200MG D4910-1G
TCIAD4910-200MGEA 108 EUR InStock
TCIAD4910-200MG TCIAD4910-1G
3,6-Dibromo-9-(triphenylen-2-yl)carbazole ≥98.0% (par HPLC)
3,6-Dibromo-9-(triphenylen-2-yl)carbazole
Formule: C₃₀H₁₇Br₂N
MW: 551,28 g/mol
Numéro CAS: 1351870-16-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité