Isothiocyanate de 2,4-dichlorophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 1,3-Dichloro-4-isothiocyanatobenzène
TCIAD4912-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD4912-5G
Isothiocyanate de 2,4-dichlorophényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 2,4-dichlorophényle
Formule: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037827
Numéro CAS: 6590-96-1
EINECS: 229-527-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité