α,α-Difluoroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4914-5G D4914-25G
TCIAD4914-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAD4914-5G TCIAD4914-25G
α,α-Difluoroanisole ≥98.0% (par GC)
α,α-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00068184
Numéro CAS: 458-92-4
EINECS: 207-283-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité