N,N-Dimethylisobutyramide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4918-5G D4918-25G
TCIAD4918-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD4918-5G TCIAD4918-25G
N,N-Dimethylisobutyramide ≥98.0% (par GC)
N,N-Dimethylisobutyramide
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Point d'ébullition: 179°C
Point d'éclair: 70°C
Numéro MDL: MFCD00075378
Numéro CAS: 21678-37-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité