1,4-Di(1-pyrenyl)benzene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1'-(1,4-Phenylene)bispyrene, 1,4-Di(pyren-1-yl)benzene
D4922-200MG D4922-1G
TCIAD4922-200MGEA 64.9 EUR InStock
TCIAD4922-200MG TCIAD4922-1G
1,4-Di(1-pyrenyl)benzene ≥98.0% (par HPLC)
1,4-Di(1-pyrenyl)benzene
Formule: C₃₈H₂₂
MW: 478,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD12022457
Numéro CAS: 475460-77-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité