5,6-Dichloro-1H-indole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,6-Dichloroindole
D4924-1G D4924-5G
TCIAD4924-1GEA 187 EUR InStock
TCIAD4924-1G TCIAD4924-5G
5,6-Dichloro-1H-indole ≥98.0% (par GC)
5,6-Dichloro-1H-indole
Formule: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,0400 g/mol
Numéro MDL: MFCD01075036
Numéro CAS: 121859-57-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité