Dimethyl 4-Hydroxy-2,6-pyridinedicarboxylate monohydrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl 4-Hydroxy-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylate, 4-Hydroxy-2,6-pyridinedicarboxylic acid Dimethyl ester
D4925-1G D4925-5G
TCIAD4925-1GEA 125 EUR InStock
TCIAD4925-1G TCIAD4925-5G
Dimethyl 4-Hydroxy-2,6-pyridinedicarboxylate monohydrate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl 4-Hydroxy-2,6-pyridinedicarboxylate monohydrate
Formule: C₉H₉NO₅·H₂O
MW: 211,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00185834
Numéro CAS: 855740-52-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Water 6.0 to 10.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité