2,6-Diméthylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4927-5G D4927-25G
TCIAD4927-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD4927-5G TCIAD4927-25G
2,6-Diméthylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2,6-Diméthylbenzonitrile
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Numéro MDL: MFCD00037166
Numéro CAS: 6575-13-9
EINECS: 229-503-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité