N,N'-Di(4-biphenylyl)-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
D4928-1G D4928-5G
TCIAD4928-1GEA 106 EUR InStock
TCIAD4928-1G TCIAD4928-5G
N,N'-Di(4-biphenylyl)-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N'-Di(4-biphenylyl)-N,N'-diphenylbenzidine
Formule: C₄₈H₃₆N₂
MW: 640,83 g/mol
Numéro CAS: 134008-76-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité