N,N'-Di(2-naphthyl)-N,N'-diphenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
D4929-1G D4929-5G
TCIAD4929-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD4929-1G TCIAD4929-5G
N,N'-Di(2-naphthyl)-N,N'-diphenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N'-Di(2-naphthyl)-N,N'-diphenyl-1,4-phenylenediamine
Formule: C₃₈H₂₈N₂
MW: 512,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD28291914
Numéro CAS: 139994-47-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité