3,5-Di(1-pyrenyl)pyridine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
D4931-200MG D4931-1G
TCIAD4931-200MGEA 72.6 EUR InStock
TCIAD4931-200MG TCIAD4931-1G
3,5-Di(1-pyrenyl)pyridine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3,5-Di(1-pyrenyl)pyridine
Formule: C₃₇H₂₁N
MW: 479,58 g/mol
Numéro CAS: 1246467-58-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité