α,α,α,2,5-Pentafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Difluorobenzotrifluoride
D4933-1G D4933-5G
TCIAD4933-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD4933-1G TCIAD4933-5G
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluène
Formule: C₇H₃F₅
MW: 182,09 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: –14°C
Numéro MDL: MFCD00042494
Numéro CAS: 393-38-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité