Isothiocyanate de 3,5-xylyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,5-Dimethylphenyl isothiocyanate, 3,5-Dimethylphenylisothiocyanate
D4944-5G D4944-25G
TCIAD4944-5GEA 44 EUR InStock
TCIAD4944-5G TCIAD4944-25G
Isothiocyanate de 3,5-xylyle ≥97.0% (par GC)
Isothiocyanate de 3,5-xylyle
Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041082
Numéro CAS: 40046-30-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité