1-(2,6-Diisopropylphenyl)imidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D4948-1G D4948-5G
TCIAD4948-1GEA 138 EUR InStock
TCIAD4948-1G TCIAD4948-5G
1-(2,6-Diisopropylphenyl)imidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(2,6-Diisopropylphenyl)imidazole
Formule: C₁₅H₂₀N₂
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD13299721
Numéro CAS: 25364-47-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96c8ba83e353f368d57e0224cff8c6d27f217966&vid=96c8ba83e353f368d57e0224cff8c6d27f217966&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité