1,4-Dimethoxy-2-butyne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4951-1ML D4951-5ML
TCIAD4951-1MLEA 58.3 EUR InStock
TCIAD4951-1ML TCIAD4951-5ML
1,4-Dimethoxy-2-butyne ≥98.0% (par GC)
1,4-Dimethoxy-2-butyne
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Point de fusion: –39°C
Point d'éclair: 53°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00048069
Numéro CAS: 16356-02-8
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité